Merck
251720
Sigma-Aldrich
Pentaerythritol allyl ether
technical grade, 70%
Synonim(y):
Allyl pentaerythritol, Pentaerythritol triallyl ether
About This Item
Wzór liniowy:
C(CH2OCH2CH=CH2)x(CH2OH)y
Numer CAS:
Numer WE:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
klasa czystości
technical grade
Próba
70%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.465 (lit.)
tw
100 °C/0.1 mmHg (lit.)
gęstość
0.985 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
OCC(COCC=C)(COCC=C)COCC=C
InChI
1S/C8H16O4/c1-2-3-12-7-8(4-9,5-10)6-11/h2,9-11H,1,3-7H2
Klucz InChI
RFIMISVNSAUMBU-UHFFFAOYSA-N
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)