Merck
329800
Sigma-Aldrich
Tri(ethylene glycol) divinyl ether
98%
Synonim(y):
3,6,9,12-Tetraoxatetradeca-1,13-diene, Triethylene glycol divinyl ether
About This Item
Wzór liniowy:
H2C=CH(OCH2CH2)3OCH=CH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
202.25
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
ciśnienie pary
20 mmHg ( 137 °C)
Poziom jakości
Próba
98%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.453 (lit.)
tw
120-126 °C/18 mmHg (lit.)
gęstość
0.99 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
C=COCCOCCOCCOC=C
InChI
1S/C10H18O4/c1-3-11-5-7-13-9-10-14-8-6-12-4-2/h3-4H,1-2,5-10H2
Klucz InChI
CYIGRWUIQAVBFG-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Tri(ethylene glycol) divinyl ether is a bifunctional monomer that can be used in a variety of properties such as: formation of gel polymer electrolyte for lithium ion batteries, for the investigation of photo-initiators by cationic polymerization of vinyl ester monomers
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Synthesis of novel sulfonium salts and cationic polymerization of epoxides and vinyl ether
Hyun DH, et al.
Journal of Applied Polymer Science, 103(5), 3157-3163 (2007)
Influence of type of zinc salts on photoinitiated living cationic polymerization of vinyl ethers
Kahveci MU, et al.
Polymer, 54(18), 4798-4801 (2013)
Photoinitiated cationic polymerization of vinyl ethers using substituted vinyl halides
Kahveci MU, et al.
Macromolecules, 42(13), 4443-4448 (2009)
Room temperature cross-linkable gel polymer electrolytes for lithium ion batteries by in situ cationic polymerization of divinyl ether
Hwang SS, et al.
Electrochemical Communications, 12(7), 916-919 (2010)