Merck
734616
Sigma-Aldrich
Hexa(ethylene glycol) dithiol
>97%, cross-linking reagent thiol reactive
Synonim(y):
Glikol polietylenowy
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H26O5S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
314.46
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Nazwa produktu
Hexa(ethylene glycol) dithiol, >97%
Poziom jakości
Próba
>97%
Formularz
liquid
przydatność reakcji
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: thiol reactive
współczynnik refrakcji
n20/D 1.495
gęstość
1.113 g/mL at 25 °C
architektura polimerowa
shape: linear
functionality: homobifunctional
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
SCCOCCOCCOCCOCCOCCS
InChI
1S/C12H26O5S2/c18-11-9-16-7-5-14-3-1-13-2-4-15-6-8-17-10-12-19/h18-19H,1-12H2
Klucz InChI
DMHSDYYORJTHAS-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Woojin M Han et al.
Science advances, 4(8), eaar4008-eaar4008 (2018-08-18)
Muscle satellite cells (MuSCs) play a central role in muscle regeneration, but their quantity and function decline with comorbidity of trauma, aging, and muscle diseases. Although transplantation of MuSCs in traumatically injured muscle in the comorbid context of aging or
Ricardo Cruz-Acuña et al.
Journal of cell science, 132(20) (2019-09-29)
Synthetic hydrogels with controlled physicochemical matrix properties serve as powerful in vitro tools to dissect cell-extracellular matrix (ECM) interactions that regulate epithelial morphogenesis in 3D microenvironments. In addition, these fully defined matrices overcome the lot-to-lot variability of naturally derived materials
Global Trade Item Number
SKUGTIN
734616-500MG4061833240601