Kluczowe dokumenty
541133
4,4,5,5,5-Pentafluoro-1-pentanol
95%
About This Item
Wzór liniowy:
CF3CF2(CH2)3OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
178.10
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
95%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.33 (lit.)
bp
62-64 °C/35 mmHg (lit.)
gęstość
1.35 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
fluoro
hydroxyl
ciąg SMILES
OCCCC(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C5H7F5O/c6-4(7,2-1-3-11)5(8,9)10/h11H,1-3H2
Klucz InChI
QROUUECTKRZFHF-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
4,4,5,5,5-Pentafluoro-1-pentanol, also known as pentafluoropentanol, is a perfluorous solvent.
Zastosowanie
4,4,5,5,5-Pentafluoro-1-pentanol may be used in the preparation of chlorine-capped telechelic poly(methyl methacrylate)s.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
145.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
62.8 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Maria Carmelita Z Kasuya et al.
Biochemical and biophysical research communications, 316(3), 599-604 (2004-03-23)
Fluorous-tagged saccharide primers could be viable scaffolds for the synthesis of oligosaccharides. This research demonstrates that a fluorine-containing saccharide derivative could actually be taken up by the cell, the saccharide chain elongated by cellular enzymes, and the elongated product released
Yusuke Ogura et al.
Journal of the American Chemical Society, 138(15), 5012-5015 (2016-04-05)
Terminal-selective transesterification of chlorine-capped poly(methyl methacrylate)s (PMMA-Cl) with alcohols was developed as a modular approach to create telechelic and pinpoint-functionalized polymers. Being sterically less hindered and electronically activated, both the α-end ethyl ester and ω-end methyl ester of PMMA-Cl were
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
541133-5G | 4061837010224 |
541133-25G | 4061832567013 |