Kluczowe dokumenty
446653
Copper(II) 1,2,3,4,8,9,10,11,15,16,17,18,22,23,24,25-hexadecafluoro-29H,31H-phthalocyanine
Dye content 80 %
Synonim(y):
F16CuPc
About This Item
Polecane produkty
Formularz
powder
skład
Dye content, 80%
mp
>300 °C (lit.)
λmaks.
689 nm
ciąg SMILES
Fc1c(F)c(F)c2c3nc(nc4n5[Cu]n6c(n3)c7c(F)c(F)c(F)c(F)c7c6nc8nc(nc5c9c(F)c(F)c(F)c(F)c49)c%10c(F)c(F)c(F)c(F)c8%10)c2c1F
InChI
1S/C32F16N8.Cu/c33-9-1-2(10(34)18(42)17(9)41)26-49-25(1)53-27-3-4(12(36)20(44)19(43)11(3)35)29(50-27)55-31-7-8(16(40)24(48)23(47)15(7)39)32(52-31)56-30-6-5(28(51-30)54-26)13(37)21(45)22(46)14(6)38;/q-2;+2
Klucz InChI
FJAOBQORBYMRNO-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Flexible electronic circuits and displays based on organic active materials are future generations of products that may eventually enter mainstream electronics market.
Self-Assembled Nanodielectrics (SANDs) for Unconventional Electronics
Fabrication procedure of organic field effect transistor device using a soluble pentacene precursor.