Merck
791857
Sigma-Aldrich
Indium(III) phthalocyanine chloride
Dye content 95 %
Synonim(y):
Xerox xpp-ClInPc
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C32H16ClInN8
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
662.79
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Formularz
powder
skład
Dye content, >95%
Dye content, 95%
mp
>300 °C (lit.)
>400 °C
λmaks.
697 nm
ciąg SMILES
Cl[In]1n2c3nc4nc(nc5n1c(nc6nc(nc2c7ccccc37)c8ccccc68)c9ccccc59)c%10ccccc4%10
InChI
1S/C32H16N8.ClH.In/c1-2-10-18-17(9-1)25-33-26(18)38-28-21-13-5-6-14-22(21)30(35-28)40-32-24-16-8-7-15-23(24)31(36-32)39-29-20-12-4-3-11-19(20)27(34-29)37-25;;/h1-16H;1H;/q-2;;+3/p-1
Klucz InChI
AHXBXWOHQZBGFT-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
Sensitizer for electrophotography
Informacje prawne
Product of Xerox®
Xerox® is a registered trademark of Xerox Corporation
Xerox is a registered trademark of Xerox Corporation
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
While dye sensitization as the basis for color photography has been accepted for a very long time,1 attempts to use this principle for the conversion of solar light to electricity generally had resulted only in very low photocurrents, below 100 nA/cm2.2