Merck
915319
Sigma-Aldrich
Aminosupersilane
Synonim(y):
N-(Adamantan-1-yl)-1,1,1,3,3,3-hexamethyl-2-(trimethylsilyl)trisilan-2-amine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H43NSi4
Masa cząsteczkowa:
397.89
Kod UNSPSC:
12352116
NACRES:
NA.06
Formularz
powder
Poziom jakości
Zastosowanie
Aminosupersilane has been demonstrated by the MacMillan lab to be a necessary reagent in the dual catalytic nickel/photoredox cross-electrophile coupling of unactivated alkyl chlorides. The increased nucleophilicity of aminosupersilane, as compared to other organosilane reagents, is key to activating the alkyl chloride for chlorine atom abstraction.
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)