Kluczowe dokumenty
56168
Camphor benzalkonium methosulfate
analytical standard
Synonim(y):
4-[(2-Oxo-3-bornylidene)methyl]phenyltrimethylammonium methyl sulfate, N,N,N-Trimethyl-4-(2-oxoborn-3-ylidenemethyl)anilinum methyl sulfate, N,N,N-Trimethyl-4-[(4,7,7-trimethyl-3-oxobicyclo[2.2.1]hept-2-ylidene)methyl]benzenaminium methyl sulfate, BCM
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
Próba
≥98.0% (HPLC)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
zanieczyszczenia
≤3.0% water
Zastosowanie
environmental
Format
neat
ciąg SMILES
[O-]S(=O)(OC)=O.CC1(C)[C@]2([H])CC[C@@]1(C)C(/C2=C\C3=CC=C([N+](C)(C)C)C=C3)=O
InChI
1S/C20H28NO.CH4O3S/c1-19(2)17-11-12-20(19,3)18(22)16(17)13-14-7-9-15(10-8-14)21(4,5)6;1-5(2,3)4/h7-10,13,17H,11-12H2,1-6H3;1H3,(H,2,3,4)/q+1;/p-1/b16-13-;
Klucz InChI
BPDGKTMMBDRVHQ-UNVLYCKESA-M
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)