Merck
55901
Supelco
Ecamsule
analytical standard
Synonim(y):
3,3′-(1,4-Phenylenedimethylidyne)bis[7,7-dimethyl-2-oxo-bicyclo[2.2.1]heptane-1-methanesulfonic acid], Terephthalylidene-3,3′-dicamphor-10,10′-disulfonic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C28H34O8S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
562.69
Beilstein:
8371688
Numer WE:
Kod UNSPSC:
77101502
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
Próba
≥97.0% (T)
≥98.0% (HPLC)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
skład
sulfur content, 11.40%
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
format
neat
ciąg SMILES
CC1(C)C2CCC1(CS(O)(=O)=O)C(=O)\C2=C/c3ccc(cc3)\C=C4\C5CCC(CS(O)(=O)=O)(C4=O)C5(C)C
InChI
1S/C28H34O8S2/c1-25(2)21-9-11-27(25,15-37(31,32)33)23(29)19(21)13-17-5-7-18(8-6-17)14-20-22-10-12-28(24(20)30,26(22,3)4)16-38(34,35)36/h5-8,13-14,21-22H,9-12,15-16H2,1-4H3,(H,31,32,33)(H,34,35,36)/b19-13-,20-14+
Klucz InChI
HEAHZSUCFKFERC-LRVMPXQBSA-N
Opis ogólny
Ecamsule is an organic compound added to sunscreens to filter out UVA rays and to protect the skin from adverse effects of ultraviolet light like DNA damage, photo-aging and sunburns.
Zastosowanie
Ecamsule (ECAM) has been used as a reference standard for observing the photo-stability and photo-sensitizing property of the ecamsule that forms a major ingredient in the production of sunscreen products by laser flash photolysis and steady-state HPLC coupled with mass spectrometry method.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Masz już ten produkt?
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Photo-stability and photo-sensitizing characterization of selected sunscreens? ingredients.
Abid A R, et al.
Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry, 332, 241-250 (2017)