Kluczowe dokumenty
771368
2-Methyl-2-cyclohexen-1-one
≥90%
Synonim(y):
2-metylo-2-cykloheksen-1-on, 2-metylo-2-cykloheksenon, 2-metylo-3-oksocykloheksen
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥90%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.487
bp
176-179 °C/760 mmHg
gęstość
0.972 g/mL at 25 °C
grupa funkcyjna
ketone
ciąg SMILES
CC1=CCCCC1=O
InChI
1S/C7H10O/c1-6-4-2-3-5-7(6)8/h4H,2-3,5H2,1H3
Klucz InChI
LKTNAAYQZJAXCJ-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
140.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
60 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)