Merck
W470411
Sigma-Aldrich
2-Methoxynaphthalene
≥99%, FG
Synonim(y):
Methyl 2-naphthyl ether
About This Item
Wzór liniowy:
C10H7OCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
158.20
Numer FEMA:
4704
Beilstein:
1859408
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Numer Flavisa:
04.074
NACRES:
NA.21
klasa czystości
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Poziom jakości
agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Próba
≥99%
tw
274 °C (lit.)
mp
70-73 °C (lit.)
gęstość
1.064 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
no known allergens
Organoleptyczne
orange blossom; floral; sweet
ciąg SMILES
COc1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C11H10O/c1-12-11-7-6-9-4-2-3-5-10(9)8-11/h2-8H,1H3
Klucz InChI
LUZDYPLAQQGJEA-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)