Merck
N9381
Sigma-Aldrich
3′-Nitroacetophenone
ReagentPlus®, 99%
Synonim(y):
m-nitroacetophenone
About This Item
Wzór liniowy:
O2NC6H4COCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
165.15
Beilstein:
743002
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
linia produktu
ReagentPlus®
Próba
99%
Formularz
crystals
bp
202 °C (lit.)
mp
76-78 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(=O)c1cccc(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H7NO3/c1-6(10)7-3-2-4-8(5-7)9(11)12/h2-5H,1H3
Klucz InChI
ARKIFHPFTHVKDT-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
The nitro and carbonyl oxygen atoms of 3′-nitroacetophenone can act as hydrogen-bond acceptors.
Zastosowanie
3′-Nitroacetophenone can undergo high hydrostatic pressure-assisted reduction with Ni–Al alloy in water to form 1-(3-aminophenyl)ethanol.
Informacje prawne
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
376.9 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
191.6 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
3-Nitroacetophenone
Feeder N
Acta Crystallographica Section C, Crystal Structure Communications, 52(6), 1454-1456 (1996)
Selective reduction of ketones using water as a hydrogen source under high hydrostatic pressure.
Tomin A
Organic & Biomolecular Chemistry, 10(36), 7321-7326 (2012)