Merck
777188
Sigma-Aldrich
12-Pentafluorophenoxydodecylphosphonic acid
99% (GC)
Synonim(y):
P-[12-(2,3,4,5,6-Pentafluorophenoxy)dodecyl]phosphonic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H26F5O4P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
432.36
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
99% (GC)
Postać
powder
mp
80-85 °C
ciąg SMILES
OP(O)(=O)CCCCCCCCCCCCOc1c(F)c(F)c(F)c(F)c1F
InChI
1S/C18H26F5O4P/c19-13-14(20)16(22)18(17(23)15(13)21)27-11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12-28(24,25)26/h1-12H2,(H2,24,25,26)
Klucz InChI
ULXYEINUTVZCLX-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Organophosphonic acid self-assembled monolayers (SAMs) for nanoelectronics; solid-state lighting; energy generation and nanocomposites
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Randall M Stoltenberg et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 27(1), 445-451 (2010-12-08)
Developing orthogonal surface chemistry techniques that perform at the nanoscale is key to achieving precise control over molecular patterning on surfaces. We report the formation and selective functionalization of alumina nanoparticle arrays generated from block copolymer templates. This new material