Merck
772518
Sigma-Aldrich
3-Bromo-5-fluoropyridine-2-carboxylic acid
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H3BrFNO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
220.00
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
solid
mp
130-133 °C
ciąg SMILES
OC(=O)c1ncc(F)cc1Br
InChI
1S/C6H3BrFNO2/c7-4-1-3(8)2-9-5(4)6(10)11/h1-2H,(H,10,11)
Klucz InChI
JNOJGNTXRVBLGR-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3