Merck
SIK7112-10
Sigma-Aldrich
3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Tridecafluorooctylphosphonic acid
≥95%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H6F13O3P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
428.08
Kod UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Próba
≥95%
Formularz
solid
okres trwałości
3 years under the recommended conditions
kolor
white
ciąg SMILES
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)CC[P](=O)(O)O
InChI
1S/C8H6F13O3P/c9-3(10,1-2-25(22,23)24)4(11,12)5(13,14)6(15,16)7(17,18)8(19,20)21/h1-2H2,(H2,22,23,24)
Klucz InChI
DEXIXSRZQUFPIK-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Ten środek sprzęgający jest używany do tworzenia powierzchni hydrofobowych i/lub smarowanych.
Informacje prawne
Produkt SiKEMIA
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)