Merck
SIK7119-10
Sigma-Aldrich
3,3,4,4,5,5,6,6-Nonafluorohexylphosphonic acid
99%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H6F9O3P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
328.07
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.23
Próba
99%
Formularz
powder
okres trwałości
3 years under the recommended conditions
kolor
white
ciąg SMILES
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)CC[P](=O)(O)O
Klucz InChI
FGHHNAZKTIELTK-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Produkty te są stosowane do tworzenia hydrofobowych i/lub smarowanych powierzchni na materiałach z tlenków metali (TiO2, ZnO itp.).
Fluorowany węgiel nadaje powierzchni właściwości omnifobowe. Powlekana powierzchnia jest bardziej hydrofobowa, gdy stosowany jest produkt zawierający więcej fluorowanych węgli.
Grupy kwasów fosfonowych mogą kowalencyjnie wiązać się z powierzchniami tlenków metali, tworząc wystarczającą samoorganizującą się monowarstwę.
Informacje prawne
Produkt SiKEMIA
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 4
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)