Merck
SIK7122-10
Sigma-Aldrich
12,12,13,13,14,14,15,15,16,16,17,17,18,18,19,19,19-Heptadecafluorononadecylphosphonic acid
95%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H24F17O3P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
654.34
Kod UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.23
Próba
95%
Formularz
powder
okres trwałości
3 years under the recommended conditions
kolor
white
Zastosowanie
Produkty te są stosowane do tworzenia hydrofobowych i/lub smarowanych powierzchni na materiałach z tlenków metali (TiO2, ZnO itp.).
Fluorowany węgiel nadaje powierzchni właściwości omnifobowe. Powlekana powierzchnia jest bardziej hydrofobowa, gdy stosowany jest produkt zawierający więcej fluorowanych węgli.
Grupy kwasów fosfonowych mogą kowalencyjnie wiązać się z powierzchniami tlenków metali, tworząc wystarczającą samoorganizującą się monowarstwę.
Informacje prawne
Produkt SiKEMIA
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 4
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)