Kluczowe dokumenty
QBD-AQ-11974LF
Sigma-Aldrich
AQuora®550-Maleimide
Synonim(y):
1-(38-(2,5-dioxo-2,5-dihydro-1H-pyrrol-1-yl)-3,31,36-trioxo-7,10,13,16,19,22,25,28-octaoxa-4,32,35-triazaoctatriacontyl)-2-((E)-3-((E)-1-ethyl-3-methyl-5-sulfonato-3-(2,5,8,11-tetraoxatridecan-13-yl)indolin-2-ylidene)prop-1-en-
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C75H116N7O28S2
Masa cząsteczkowa:
1627.88
Kod UNSPSC:
12352111
NACRES:
NA.01
Poziom jakości
ciąg SMILES
CC(C1=C(N/2CC)C=CC(S(=O)([O-])=O)=C1)(CCOCCOCCOCCOC)C2=C/C=C/C3=[N+](CCC(NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCC(NCCNC(CCN4C(C=CC4=O)=O)=O)=O)=O)C(C=CC(S(=O)([O-])=O)=C5)=C5C3(CCC(NCCOCCOCCOCCOC)=O)C
Opis ogólny
12220 550-Maleimide to technologia fluoroforu reagującego z tiolem, zaprojektowana w celu poprawy rozpuszczalności podczas znakowania i koniugatu znakowanego barwnikiem. W rezultacie koniugaty znakowane barwnikiem wykonanym przy użyciu 12220 550-Maleimide zapewniają lepszy sygnał i stosunek sygnału do szumu w zastosowaniach opartych na fluorescencji, w tym fluorescencyjnym western blottingu, mikroskopii fluorescencyjnej, cytometrii przepływowej i testach komórkowych.
Ten barwnik 12220 550-Maleimide jest aktywowany grupą maleimidową (MAL), która reaguje z tiolem, tworząc wiązanie tioeterowe.
Informacje prawne
AQuora is a registered trademark of Quanta BioDesign, Ltd.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)