Merck
SIK1102-10
Sigma-Aldrich
12,12,13,13,14,14,15,15,16,16,17,17,17-Tridecafluoroheptadecane-1-thiol
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H23F13S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
506.41
Kod UNSPSC:
12352105
NACRES:
NA.23
Próba
97%
Formularz
solid
okres trwałości
3 years under the recommended conditions
kolor
white
Zastosowanie
Produkty te są stosowane do tworzenia hydrofobowych powłok powierzchniowych i/lub smarowanych powierzchni na metalowych materiałach monetarnych (takich jak złoto, srebro).
Fluorowany węgiel nadaje powierzchni właściwości omnifobowe. Powlekana powierzchnia jest bardziej hydrofobowa, gdy stosowany jest produkt zawierający więcej fluorowanych węgli.
Grupa tiolowa zapewnia łącznik, który kowalencyjnie wiąże się z metalową powierzchnią monety.
Długi łańcuch węglowy pozwala na łatwe tworzenie się samoorganizującej się monowarstwy.
Informacje prawne
Produkt SiKEMIA
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 4
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)