Merck
SIK1103-10
Sigma-Aldrich
12,12,13,13,14,14,15,15,15-Nonafluoropentadecane-1-thiol
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H23F9S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
406.39
Kod UNSPSC:
12352105
NACRES:
NA.23
Próba
97%
Postać
solid
okres trwałości
3 years under the recommended conditions
kolor
white
InChI
1S/C15H23F9S/c16-12(17,13(18,19)14(20,21)15(22,23)24)10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11-25/h25H,1-11H2
Klucz InChI
QYLOPCNGRGFDFY-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
These products are used to form water-repellent surface coating and/or lubricated surfaces on coinage metal materials (such as gold, silver).
The fluorinated carbon gives omniphobic properties to the surface. The coated surface is more water repellent when a product having more fluorinated carbons is used.
The thiol group provide a linker that covalently bond to the coinage metal surface.
The long carbon chain length allows for easy formation of a self-assembled monolayer.
Informacje prawne
Product of SiKEMIA
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 4
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)