Merck
SIK1101-10
Sigma-Aldrich
12,12,13,13,14,14,15,15,16,16,17,17,18,18,19,19,19-Heptadecafluorononadecanethiol
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H23F17S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
606.42
Kod UNSPSC:
12352105
NACRES:
NA.23
Próba
97%
Postać
solid
okres trwałości
3 years under the recommended conditions
kolor
white
Zastosowanie
These products are used to form water-repellent surface coating and/or lubricated surfaces on coinage metal materials (such as gold, silver).
The fluorinated carbon gives omniphobic properties to the surface. The coated surface is more water repellent when a product having more fluorinated carbons is used.
The thiol group provide a linker that covalently bond to the coinage metal surface.
The long carbon chain length allows for easy formation of a self-assembled monolayer.
Informacje prawne
Product of SiKEMIA
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Repr. 1B - STOT RE 1
Organy docelowe
Liver
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)