Merck
W257525
Sigma-Aldrich
Hexyl octanoate
greener alternative
natural (US), ≥97%, FG
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)6CO2(CH2)5CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
228.37
Numer FEMA:
2575
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Numer Flavisa:
09.113
NACRES:
NA.21
agency:
follows IFRA guidelines
pochodzenie biologiczne
botanical
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural (US)
agency
follows IFRA guidelines
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Próba
≥97%
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
współczynnik refrakcji
n20/D 1.431 (lit.)
bp
307 °C (lit.)
gęstość
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
no known allergens
kategoria ekologicznej alternatywy
Organoleptyczne
apple; berry; green; waxy; fruity
ciąg SMILES
CCCCCCCC(=O)OCCCCCC
InChI
1S/C14H28O2/c1-3-5-7-9-10-12-14(15)16-13-11-8-6-4-2/h3-13H2,1-2H3
Klucz InChI
PBGWNXWNCSSXCO-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad zielonej chemii. Ten produkt jest bioproduktem, a zatem jest zgodny z "Mniej niebezpiecznymi syntezami chemicznymi" i "Wykorzystaniem odnawialnych surowców".
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W257525-SAMPLE-K4061838663269
W257525-100G-K4061838663221
W257525-1KG-K4061838663238