Merck
W257508
Sigma-Aldrich
Hexyl octanoate
≥97%, FG
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)6CO2(CH2)5CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
228.37
Numer FEMA:
2575
Numer WE:
Nr Rady Europy:
394
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
9.113
NACRES:
NA.21
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Kosher
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Próba
≥97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.431 (lit.)
bp
307 °C (lit.)
gęstość
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
green; fruity
ciąg SMILES
CCCCCCCC(=O)OCCCCCC
InChI
1S/C14H28O2/c1-3-5-7-9-10-12-14(15)16-13-11-8-6-4-2/h3-13H2,1-2H3
Klucz InChI
PBGWNXWNCSSXCO-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Elinor M Lichtenberg et al.
Behavioral ecology and sociobiology, 65(4), 763-774 (2011-04-09)
Foragers can improve search efficiency, and ultimately fitness, by using social information: cues and signals produced by other animals that indicate food location or quality. Social information use has been well studied in predator-prey systems, but its functioning within a
Najat H O Bahroun et al.
Analytica chimica acta, 1028, 121-130 (2018-06-10)
Rapid, sensitive, and selective detection and identification of pathogenic bacteria is required in terms of food security. In this study, exogenous VOCs liberated by Salmonella strains have been identified and quantified via head space-solid phase microextraction gas chromatography mass spectrometry