About This Item
Wzór liniowy:
CF3CH2SH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
116.11
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
ciśnienie pary
7.85 psi ( 20 °C)
Próba
95%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.352 (lit.)
bp
34-35 °C (lit.)
gęstość
1.305 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
fluoro
thiol
ciąg SMILES
FC(F)(F)CS
InChI
1S/C2H3F3S/c3-2(4,5)1-6/h6H,1H2
Klucz InChI
RYRLLAOLJVDVNN-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
2,2,2-Trifluoroethanethiol is a fluorinated thiol. The microwave spectrum of 2,2,2-trifluoroethanethiol, and its deuterated species, CF3CH2SD has been studied. The gas phase acidity and basicity of 2,2,2-trifluoroethanethiol (TFET) has been investigated by Fourier transform ion cyclotron resonance spectroscopy. Reaction of 2,2,2-trifluoroethanethiol on Mo(110) surface was studied using temperature-programmed section, Auger electron and infrared spectroscopies.
2,2,2-Trifluoroethanethiol is basic in nature and forms charge transfer complexes with molecular iodine.
Zastosowanie
- Postępy w syntezie peptydów: Nowatorska synteza β-tiolu fenyloalaniny pokazuje zastosowanie 2,2,2-trifluoroetanotiolu w ułatwianiu chemii ligacji-desulfuryzacji jednopunktowej. Technika ta ma kluczowe znaczenie dla rozwoju nowych farmaceutyków opartych na peptydach, zwiększając zarówno wydajność, jak i wszechstronność syntezy peptydów (Malins et al., 2015).
wyposażenie dodatkowe
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-11.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-24 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Intrinsic (gas-phase) basicities and stability of charge-transfer complexes in solution.
Bouab W, et al.
Journal of Physical Organic Chemistry, 10(5), 343-346 (1997)
Effect of Fluorination on Thiol Reactivity: Reaction of 2, 2, 2-Trifluoroethanethiol on Mo (110).
Napier ME and Friend CM.
The Journal of Physical Chemistry, 99(21), 8750-8757 (1995)
Intrinsic acidity and basicity of 2, 2, 2-trifluoroethanethiol. The first experimental and theoretical study.
Molina MT, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 61(16), 5485-5491 (1996)
Dong Min Sim et al.
ACS nano, 9(12), 12115-12123 (2015-10-28)
MoS2 is considered a promising two-dimensional active channel material for future nanoelectronics. However, the development of a facile, reliable, and controllable doping methodology is still critical for extending the applicability of MoS2. Here, we report surface charge transfer doping via
Harald Møllendal
The journal of physical chemistry. A, 112(32), 7481-7487 (2008-07-22)
The microwave spectrum of 2,2,2-trifluoroethanethiol, CF3CH2SH, and of one deuterated species, CF3CH2SD, has been investigated in the 7-80 GHz spectral interval. The microwave spectra of the ground and three vibrationally excited states belonging to three different normal modes of one
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
374008-10G | 4061837866203 |
374008-1G | 4061837866210 |