Kluczowe dokumenty
324787
2,2,2-Trifluoroethanesulfonyl chloride
99%
Synonim(y):
Tresyl chloride
About This Item
Polecane produkty
Próba
99%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.388 (lit.)
bp
140-141 °C (lit.)
64-67 °C/45 mmHg (lit.)
gęstość
1.651 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
fluoro
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
FC(F)(F)CS(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C2H2ClF3O2S/c3-9(7,8)1-2(4,5)6/h1H2
Klucz InChI
CXCHEKCRJQRVNG-UHFFFAOYSA-N
wyposażenie dodatkowe
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
161.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
72 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
324787-1G | 4061837790102 |
324787-250MG | 4061837790119 |
324787-5G | 4061826711774 |