T35955
p-Toluenesulfonyl chloride
reagent grade, ≥98%
Synonim(y):
Tosyl chloride
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
reagent grade
Poziom jakości
ciśnienie pary
1 mmHg ( 88 °C)
Próba
≥98%
tw
134 °C/10 mmHg (lit.)
mp
65-69 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1ccc(cc1)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C7H7ClO2S/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h2-5H,1H3
Klucz InChI
YYROPELSRYBVMQ-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
262.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
128 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Choose from one of the most recent versions:
Masz już ten produkt?