About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H7BrO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
267.08
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Próba
97%
Formularz
solid
mp
164-168 °C (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
ester
ketone
ciąg SMILES
BrCC(=O)C1=Cc2ccccc2OC1=O
InChI
1S/C11H7BrO3/c12-6-9(13)8-5-7-3-1-2-4-10(7)15-11(8)14/h1-5H,6H2
Klucz InChI
NTYOLVNSXVYRTJ-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
3-(bromoacetylo)kumaryna może być syntetyzowana poprzez bromowanie 3-acetylokumaryny w chloroformie.
Zastosowanie
3-(bromoacetylo)kumaryna może być stosowana do syntezy następujących związków:
- oksym 3-(bromoacetylo)kumaryny w reakcji z chlorowodorkiem hydroksyloaminy w metanolu
- O-metylooksym 3-(bromoacetylo)kumaryny w reakcji z chlorkiem O-benzylohydroksyloamoniowym/rozcieńczonym HCl w metanolu
- 3-(bromoacetylo)kumaryno-O-benzyloksym w reakcji z chlorowodorkiem O-benzylohydroksyloaminy w metanolu
- 3-[2′-(2′′-arylidenohydrazynylo)tiazolilo]kumaryny w reakcji z tiosemikarbazonami benzaldehydu
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
"Synthesis and Antibacterial Activity of Quinolone-Based Compounds Containing a Coumarin Moiety"
Emami S, et al.
Arch. Pharm. (Weinheim), 341(01), 42-48 (2008)
"Synthesis and Oral Hypoglycemic Activity of 3-[5'-Methyl-2'-aryl-3'-(thiazol-2"-yl amino) thiazolidin-4'-one] coumarin Derivatives"
Kini D and Ghate M
Journal of Chemistry, 8(01), 386- 390 (2011)
Saman Khan et al.
Chemico-biological interactions, 290, 64-76 (2018-05-29)
Coumarin is an important bioactive pharmacophore. It is found in plants as a secondary metabolite and exhibits diverse pharmacological properties including anticancer effects against different malignancies. Therapeutic efficacy of coumarin derivatives depends on the pattern of substitution and conjugation with
Ewa Poboży et al.
Mikrochimica acta, 172(3-4), 409-417 (2011-04-08)
Perfluorinated carboxylic acids (PFCAs) represent an important group of persistent perfluorinated organic compounds commonly determined in environmental and biological samples. A reversed-phase HPLC method was developed based on derivatization of the PFCAs with the commercially available fluorescent reagent 3-bromoacetyl coumarin.