Merck
595594
Sigma-Aldrich
2-(2-Bromoacetyl)thiophene
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H5BrOS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
205.07
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Postać
solid
mp
29-33 °C (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
ketone
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
BrCC(=O)c1cccs1
InChI
1S/C6H5BrOS/c7-4-5(8)6-2-1-3-9-6/h1-3H,4H2
Klucz InChI
UHWNENCHFSDZQP-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)