Key Documents
467847
Copper(II) chloride dihydrate
≥99.95% trace metals basis
Synonim(y):
Cupric chloride dihydrate
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
>1 (vs air)
Próba
≥99.95% trace metals basis
Postać
solid
przydatność reakcji
core: copper
reagent type: catalyst
zanieczyszczenia
≤0.01% insolubles
≤500 ppm total metallic impurities
mp
100 °C (dec.) (lit.)
ślady anionów
nitrate (NO3-): ≤0.015%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
ślady kationów
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤0.005%
K: ≤0.01%
Na: ≤0.02%
Ni: ≤0.01%
ciąg SMILES
Cl[Cu]Cl.[H]O[H].[H]O[H]
InChI
1S/2ClH.Cu.2H2O/h2*1H;;2*1H2/q;;+2;;/p-2
Klucz InChI
MPTQRFCYZCXJFQ-UHFFFAOYSA-L
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?