Merck
450111
Sigma-Aldrich
Zinc chloride
AnhydroBeads, amorphous, −10 mesh, 99.99% trace metals basis
Synonim(y):
Dichlorozinc
About This Item
Wzór liniowy:
ZnCl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
136.30
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba:
99.99% trace metals basis
Formularz:
amorphous
rozpuszczalność:
H2O: soluble
ciśnienie pary
1 mmHg ( 428 °C)
Poziom jakości
linia produktu
AnhydroBeads
Próba
99.99% trace metals basis
Formularz
amorphous
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: zinc
zanieczyszczenia
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
wielkość cząstki
−10 mesh
mp
293 °C (lit.)
rozpuszczalność
H2O: soluble
ciąg SMILES
[Cl-].[Cl-].[Zn++]
InChI
1S/2ClH.Zn/h2*1H;/q;;+2/p-2
Klucz InChI
JIAARYAFYJHUJI-UHFFFAOYSA-L
Zastosowanie
Used in the low temperature synthesis of nanocrystalline zinc oxide films. Also used in the synthesis of zinc oxide nanoparticles with low agglomeration. Aqueous suspensions of the nanoparticles displayed high transmittance in the visible light range, but exhibited strong absorption in the UV range.
Informacje prawne
AnhydroBeads is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Tsuzuki, T., et al.
J. Autralasian Ceram. Soc., 38, 15-15 (2002)
Gorbik, P.P., et al.
Dopovidi Natsional'noi Akademii Nauk Ukranaie, 1, 135-135 (2004)
L Davies et al.
Cell death & disease, 2, e136-e136 (2011-04-01)
The activation and regulation of target genes by the tumour-suppressor p53 dictates the fate of a cell, with cell cycle arrest or apoptosis being two distinct outcomes. PERP (p53 apoptosis effector related to PMP-22), a p53 transcriptional target, is induced
Michele K Sankako et al.
Pharmacological reports : PR, 64(6), 1537-1546 (2013-02-15)
The aim of this study was to evaluate the changes in testicular function of rats due to cigarette smoke exposure and the possible mechanism by which zinc protects against these alterations. Male Wistar rats (60 days old) were randomly divided
Hai-Long Jiang et al.
Journal of the American Chemical Society, 134(36), 14690-14693 (2012-08-22)
Reactions of ZrCl(4) and single or mixed linear dicarboxylic acids bearing methyl or azide groups lead to highly stable isoreticular metal-organic frameworks (MOFs) with content-tunable, accessible, reactive azide groups inside the large pores. These Zr-based MOFs offer an ideal platform
Produkty
Colloidal quantum dots (CQDs) are semiconducting crystals of only a few nanometers (ca. 2–12 nm) coated with ligand/surfactant molecules to help prevent agglomeration.