Merck
W387520
Sigma-Aldrich
Methyl sulfoxide
≥99%, FG
Synonim(y):
Dimethyl sulfoxide, DMSO
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2SO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
78.13
Numer FEMA:
3875
Beilstein:
506008
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
12.175
NACRES:
NA.21
agency:
meets purity specifications of JECFA
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Halal
agency
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.859
gęstość pary
2.7 (vs air)
ciśnienie pary
0.42 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥99%
temp. samozapłonu
573 °F
granice wybuchowości
42 %, 63 °F
współczynnik refrakcji
n20/D 1.479 (lit.)
bp
189 °C (lit.)
mp
16-19 °C (lit.)
gęstość
1.10 g/mL (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
fatty; garlic; mushroom; oily; cheesy
ciąg SMILES
CS(C)=O
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3
Klucz InChI
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
  • Dimetylosulfotlenek (DMSO) jako potencjalne źródło zakłóceń w badaniach związanych z metabolizmem siarki - wstępne badanie...: Niniejsze badanie bada potencjalne zakłócenia DMSO w badaniach nad metabolizmem siarki, podkreślając jego wpływ na wyniki eksperymentalne. (Kaczor-Kamińska et al., 2024).
Przestroga
Łatwo się schładza i powoli topi w temperaturze pokojowej. Zestalony produkt można ponownie upłynnić poprzez ogrzanie do temperatury pokojowej bez szkody dla produktu.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
188.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
87 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Allison L Brill et al.
Scientific reports, 10(1), 386-386 (2020-01-17)
Polycystin 2 (PC2 or TRPP1, formerly TRPP2) is a calcium-permeant Transient Receptor Potential (TRP) cation channel expressed primarily on the endoplasmic reticulum (ER) membrane and primary cilia of all cell and tissue types. Despite its ubiquitous expression throughout the body
Gloria Pérez-Rubio et al.
Diagnostics (Basel, Switzerland), 10(1) (2020-01-08)
Cigarette smoking is influenced by nicotine's effects on dopaminergic activity, which appear to be moderated by genetic variation, particularly a variable number tandem repeat (VNTR, 48 bp) polymorphism in the third exon of the dopamine receptor gene (DRD4). Smokers with
Sara L Reis et al.
Journal of neurochemistry, 151(2), 227-237 (2019-07-06)
The hippocampus is a brain region involved in processing both memory and emotions, through a preferential involvement of the dorsal hippocampus (DH) and ventral hippocampus (VH), respectively. Adenosine A1 and A2A receptors (A1 R and A2A R) control both mood
Ravi Sonkar et al.
Chemical research in toxicology, 32(10), 2016-2027 (2019-09-12)
Organic compounds have been linked to adverse pregnancy complications. Perfluorooctanesulfonic acid (PFOS), a man-made fluorosurfactant and global pollutant, has been shown to induce oxidative stress in various cell types. Oxidative stress plays a key role in leading several placental diseases
Fabio Arturo Iannotti et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(5) (2020-03-07)
Phytocannabinoids (pCBs) are a large family of meroterpenoids isolated from the plant Cannabis sativa. Δ9-Tetrahydrocannabinol (THC) and cannabidiol (CBD) are the best investigated phytocannabinoids due to their relative abundance and interesting bioactivity profiles. In addition to various targets, THC and