Kluczowe dokumenty
609757
Deuterium oxide-18O
99 atom % D, 75 atom % 18O
Synonim(y):
Doubly Labeled Water, Heavy water-d2,18O, Unnormalized water-18O
About This Item
Polecane produkty
czystość izotopowa
75 atom % 18O
99 atom % D
Poziom jakości
bp
101.4 °C (lit.)
mp
3.8 °C (lit.)
gęstość
1.204 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+4
ciąg SMILES
[2H][18O][2H]
InChI
1S/H2O/h1H2/i1+2/hD2
Klucz InChI
XLYOFNOQVPJJNP-LAPWFLRPSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
By first labeling molecular oxygen and then body water with 18O in a rat, Lifson measured the 18O abundance in expired CO2 and found the oxygens in CO2 exchanged with the oxygen in water. Indeed, these two oxygen containing species were in rapid isotopic equilibrium due to the actions of what we now know is carbonic anhydrase (Lifson, 1966)