Kluczowe dokumenty
939005
Cesium Fluoride ChemBeads
NSC 84270
Synonim(y):
CsF
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
CsF
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
151.90
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Polecane produkty
Poziom jakości
Formularz
solid
skład
, 14-16 wt. % (loading of base)
ciąg SMILES
[F-].[Cs+]
InChI
1S/Cs.FH/h;1H/q+1;/p-1
Klucz InChI
XJHCXCQVJFPJIK-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
Fluorek cezu jest związkiem nieorganicznym znanym jako źródło jonów fluorkowych i katalizator w syntezie organicznej. Został on wykorzystany w wielu reakcjach organicznych, takich jak 1,4-eliminacja, desililacja, transestryfikacja, acylowanie, nukleofilowe podstawienie aromatyczne, eteryfikacja, reakcje sprzęgania krzyżowego i tak dalej.
Zastosowanie
Fluorek cezu może być stosowany jako:
Zasada w syntezie sprzęgania krzyżowego Suzuki orto-podstawionych biaryli.
Odczynnik do nukleofilowego fluorowania pierwszorzędowych halogenków i sulfonianów w środowisku protowym, takim jak alkohole tert-butylowe i tert-pentylowe.
Reagent do:
Przygotowania bloków budulcowych do syntezy związków fluorowinylowych
Syntezy alkoholi poprzez hydrolizę eterów alkilosililowych przy neutralnym pH w buforowanych mieszanych roztworach organiczno-wodnych
Fluorowania nukleofilowego soli alkinyliodoniowych z wytworzeniem związków fluorowinylowych
Reakcji nukleofilowego podstawienia aromatycznego (SNAr)
Zastosowany w udanej syntezie monokrystalicznej fazy Dion-Jacobsona, CsLaTa2O7, która ma zastosowanie w fotokatalizie i nadprzewodnictwie.
Do ogólnych zastosowań produkt jest również dostępny w postaci sproszkowanej (198323).
Zasada w syntezie sprzęgania krzyżowego Suzuki orto-podstawionych biaryli.
Odczynnik do nukleofilowego fluorowania pierwszorzędowych halogenków i sulfonianów w środowisku protowym, takim jak alkohole tert-butylowe i tert-pentylowe.
Reagent do:
Przygotowania bloków budulcowych do syntezy związków fluorowinylowych
Syntezy alkoholi poprzez hydrolizę eterów alkilosililowych przy neutralnym pH w buforowanych mieszanych roztworach organiczno-wodnych
Fluorowania nukleofilowego soli alkinyliodoniowych z wytworzeniem związków fluorowinylowych
Reakcji nukleofilowego podstawienia aromatycznego (SNAr)
Zastosowany w udanej syntezie monokrystalicznej fazy Dion-Jacobsona, CsLaTa2O7, która ma zastosowanie w fotokatalizie i nadprzewodnictwie.
Do ogólnych zastosowań produkt jest również dostępny w postaci sproszkowanej (198323).
Cechy i korzyści
ChemBeads to szklane kulki pokryte powłoką chemiczną. ChemBeads oferują lepszą płynność i jednorodność chemiczną, idealną do zautomatyzowanego dozowania substancji stałych i eksperymentów o wysokiej przepustowości. Metoda tworzenia ChemBeads nie wykorzystuje żadnych innych substancji chemicznych ani środków powierzchniowo czynnych, umożliwiając użytkownikowi dokładne dozowanie submiligramowych ilości substancji chemicznych.
Inne uwagi
Wysokoprzepustowe badania przesiewowe reakcji z użyciem nanomoli stałych odczynników powlekanych na szklanych kulkach
Wszechstronne metody dozowania submiligramowych ilości ciał stałych za pomocą kulek powlekanych chemicznie do eksperymentów o wysokiej przepustowości
Sprzęganie krzyżowe elektrofili wspomagane przez koraliki chemiczne o wysokiej przepustowości ujawnia nowy komplementarny ligand
Wszechstronne metody dozowania submiligramowych ilości ciał stałych za pomocą kulek powlekanych chemicznie do eksperymentów o wysokiej przepustowości
Sprzęganie krzyżowe elektrofili wspomagane przez koraliki chemiczne o wysokiej przepustowości ujawnia nowy komplementarny ligand
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Repr. 2 - STOT RE 2
Organy docelowe
Kidney,Adrenal gland
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)