Merck
938807
Sigma-Aldrich
Potassium fluoride ChemBeads
Synonim(y):
KF, Monofluorek potasu, Monofluorek potasu (KF)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
KF
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
58.10
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Formularz
solid
Poziom jakości
skład
loading of base, 14-16 wt. %
ciąg SMILES
[F-].[K+]
InChI
1S/FH.K/h1H;/q;+1/p-1
Klucz InChI
NROKBHXJSPEDAR-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
Fluorek potasu jest białym krystalicznym ciałem stałym, dobrze rozpuszczalnym w wodzie. Jest to silna zasada szeroko stosowana w dziedzinie katalizy, syntezy polimerów i urządzeń półprzewodnikowych. KF ma stosunkowo wysoką temperaturę topnienia. Dobrze rozpuszcza się w kwasie fluorowodorowym, ale jest nierozpuszczalny w alkoholu.
Zastosowanie
Fluorek potasu może być stosowany:
- do produkcji cienkowarstwowych ogniw słonecznych CIGS. Wydajność wzrosła nawet o 21,7% po obróbce po osadzeniu KF. Było to spowodowane tworzeniem się warstwy zawierającej K na powierzchni CIGS, co skutkowało zwiększoną reaktywnością powierzchniową ze względu na tworzenie się struktury dwuwarstwowej, w której gatunek K-In-Se pokrywa związek CIGSe.
- Do wytwarzania dwuwymiarowego węglika wanadu MXene na elektrody superkondensatorów.
- Synteza fluorku sulfonylu poprzez elektrochemiczne sprzęganie oksydacyjne.
- Jako dodatek do elektrolitu do akumulatorów litowo-jonowych.
- Jako katalizator do fluorowania cyklicznych tioeterów z otwarciem pierścienia.
- Synteza stałych katalizatorów bazowych, hydrotalcytu KF/Ca-Mg-Al do produkcji biodiesla w reakcjach transestryfikacji.
Wszechstronne źródło jonów fluorkowych stosowane w badaniach specyficznego dla jonów pęcznienia i pęcznienia amfolitycznych żeli polimerowych, w utlenianiu metali szlachetnych w HF w temperaturze pokojowej oraz w pomiarach polaryzowalności elektronowej jonów w polimerach halogenków alkalicznych.
ChemBeads to szklane kulki powlekane chemicznie. ChemBeads oferują lepszą płynność i jednorodność chemiczną, idealną do zautomatyzowanego dozowania ciał stałych i eksperymentów o wysokiej przepustowości. Metoda tworzenia ChemBeads nie wykorzystuje innych substancji chemicznych ani środków powierzchniowo czynnych, umożliwiając użytkownikowi dokładne dozowanie submiligramowych ilości substancji chemicznych.
Do ogólnych zastosowań produkt jest również dostępny w postaci sproszkowanej (449148).
produkt powiązany
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)