Merck
616451
Sigma-Aldrich
1,2,4,5-Tetramethylbenzene-d14
98 atom % D
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10D14
Masa cząsteczkowa:
148.30
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352002
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
98 atom % D
Formularz
solid
mp
76-80 °C
gęstość
0.924 g/mL
przesunięcie masy
M+14
ciąg SMILES
[2H]c1c(c(c([2H])c(c1C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C10H14/c1-7-5-9(3)10(4)6-8(7)2/h5-6H,1-4H3/i1D3,2D3,3D3,4D3,5D,6D
Klucz InChI
SQNZJJAZBFDUTD-ZVEBFXSZSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Sol. 1
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
165.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
74 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Wenxian Hu et al.
Journal of cellular biochemistry, 120(3), 4113-4120 (2018-10-12)
Long intergenic noncoding RNA-p21 (lincRNA-p21) has been proved in the pathogenesis of aortic aneurysms, while its functionality in thoracic aortic aneurysms (TAA) and the mechanism of function remains unclear. Therefore our study aimed to investigate the role of lincRNA-p21 in