Kluczowe dokumenty
8.03646
Sigma-Aldrich
Diisopropylamine
for synthesis
Synonim(y):
Diisopropylamine, N,N-Diisopropylamine, Bis(1-methylethyl)amine
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2CHNHCH(CH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
101.19
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Numer indeksu EC:
203-558-5
NACRES:
NA.22
bp:
83-84 °C/1013 hPa
klasa czystości
for synthesis
synthesis grade
Poziom jakości
ciśnienie pary
93.33 hPa ( 20 °C)
Próba
≥99% (GC)
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
295 °C
siła działania
420 mg/kg LD50, oral (Rat)
2900 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
granice wybuchowości
1.1-7.1 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
pH
11.8 (20 °C, 6 g/L in H2O)
bp
83-84 °C/1013 hPa
mp
-70 °C
temp. przejścia
flash point -13.45 °C (DIN 51755 Part 1)
gęstość
0.72 g/cm3 at 20 °C
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
N(C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C6H15N/c1-5(2)7-6(3)4/h5-7H,1-4H3
Klucz InChI
UAOMVDZJSHZZME-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Diisopropylamine (DIPA) is an aliphatic secondary amine commonly used as an organic base in chemical synthesis.
Zastosowanie
Diisopropylamine can be used as:
  • A reagent to synthesize furan, dihydrofuran, or butanolide derivatives by reacting with γ-ketothioesters.
  • A catalyst to prepare aryl disulfides via oxidative coupling of aryl thiols in the presence of air as an oxidant.
  • A base in Pd-catalyzed cross-coupling reactions such as Heck and Sonogashira reaction.
It can also be used as a starting material to prepare lithium diisopropylamide (LDA), a strong non-nucleophilic base widely used in organic synthesis for deprotonation reactions.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
7.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-13.45 °C - closed cup