Merck
688185
Sigma-Aldrich
(Triphenylphosphoranylidene)ketene
Synonim(y):
(Triphenylphosphoranylidene)ethenone, Bestmann ylide, Ketenylidene(triphenyl)phosphorane
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H15OP
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
302.31
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Postać
solid
przydatność reakcji
reaction type: C-C Bond Formation
mp
167-173 °C
grupa funkcyjna
phosphine
ciąg SMILES
O=C=C=P(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C20H15OP/c21-16-17-22(18-10-4-1-5-11-18,19-12-6-2-7-13-19)20-14-8-3-9-15-20/h1-15H
Klucz InChI
MNASRBWCHRURHY-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
A nucleophilic two-carbon building block that participates in a variety of reactions including cycloaddition, multi-component, and domino reactions.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Organic Syntheses, 82, 140-140 (2005)