Merck
469599
Sigma-Aldrich
Ethyl chlorodifluoroacetate
98%
About This Item
Wzór liniowy:
ClCF2CO2C2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
158.53
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.358 (lit.)
bp
96-97.5 °C (lit.)
gęstość
1.252 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
chloro
ester
fluoro
ciąg SMILES
CCOC(=O)C(F)(F)Cl
InChI
1S/C4H5ClF2O2/c1-2-9-3(8)4(5,6)7/h2H2,1H3
Klucz InChI
GVCAWQUJCHZRCB-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Chlorodifluorooctan etylu (ECDFA) ulega reakcji Reformatskiego z różnymi aldehydami w DMF. Reaguje z fenyloacetylenem, dając α,α-difluoro-4-fenylo-3-butenooctany etylu.
Zastosowanie
Chlorodifluorooctan etylu (ECDFA) może być stosowany jako odczynnik wyjściowy w syntezie 3-gem-difluoro-2-etoksyalkoholi allilowych.
Piktogramy
FlameCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
64.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
18 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Fluorine-containing organozinc reagents. IV.: Reformatskii-type reactions of chlorodifluoroacet1c acid derivatives.
Lang RW and Schaub B.
Tetrahedron Letters, 29(24), 2943-2946 (1988)
Synthesis of 3-gem-difluoro-2-ethoxy allylic alcohols from ethyl chlorodifluoroacetate.
Begue J-P, et al.
Tetrahedron Letters, 35(3), 6097-6100 (1994)
A theoretical investigation on the kinetics and reactivity of the gas-phase reactions of ethyl chlorodifluoroacetate with OH radical and Cl atom at 298 K.
Mishra BK, et al.
Structural Chemistry, 25(2), 463-470 (2014)
Wadih Ghattas et al.
The Journal of organic chemistry, 71(22), 8618-8621 (2006-10-27)
An efficient preparation of pure ethyl Z- and E-alpha,alpha-difluoro-4-phenyl-3-butenoate 1a and 1b together with the corresponding acids 2a and 2b is described. The procedures involve stereocontrolled additions of *CF2CO2Et to phenylacetylene or beta-bromostyrene. Compound 1a is easily obtained by addition