Merck
439398
Sigma-Aldrich
(4-Hydroxyphenoxy)acetic acid
98%
About This Item
Wzór liniowy:
HOC6H4OCH2CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
168.15
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
mp
154-157 °C (lit.)
grupa funkcyjna
carboxylic acid
ciąg SMILES
OC(=O)COc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C8H8O4/c9-6-1-3-7(4-2-6)12-5-8(10)11/h1-4,9H,5H2,(H,10,11)
Klucz InChI
PKGWLCZTTHWKIZ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Kwas (4-hydroksyfenoksy)octowy wraz z solą amonową formaldehydu tworzy poliaromatyczny związek anionowy RG-13577. RG-13577 naśladuje syntetyczną heparynę i specyficznie wiąże się z komórkami mięśni gładkich naczyń krwionośnych (SMC) i hamuje ich wzrost proliferacyjny. W cząsteczkach kwasu (4-hydroksyfenoksy)octowego grupy karboksylowe są połączone wiązaniami wodorowymi R22(8).
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
(4-Hydroxyphenoxy) acetic acid.
Byres M and Cox PJ.
Acta Crystallographica Section E, Structure Reports Online, 63(6), o2931-o2931 (2007)
Yun-Loung Lin et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 12(13), 1709-1713 (2002-06-18)
An epoxybenzoquinone, 4-hydroxyphenoxypropionic acid, and 2-hydroxy-3-phenyl-3-butenoic acid derivatives have been designed, synthesized, and evaluated for in vitro inhibition activity against 4-hydroxyphenylpyruvate dioxygenase (4-HPPD) from pig liver by the spectrophotometric enol-borate method. The biological data demonstrated that neither epoxybenzoquinone ester nor
M Benezra et al.
Journal of cellular biochemistry, 81(1), 114-127 (2001-02-17)
A synthetic heparin-mimicking polyaromatic anionic compound RG-13577 (polymer of 4-hydroxyphenoxy acetic acid and formaldehyde ammonium salt, Mr approximately 5800) exhibits specific binding to vascular smooth muscle cells (SMCs) and inhibits their proliferative response to growth promoting factors. Receptor binding of
B Palotás et al.
Analytical biochemistry, 179(2), 288-290 (1989-06-01)
A fast and sensitive spectrophotometric method has been developed to measure the level of hydroxylated by-products (p-hydroxyphenoxyacetic acid and p-hydroxypenicillin V) in penicillin V fermentations. The method is based on a color reaction of the above-mentioned phenolic by-products with nitrous
Choolakadavil Khalid Najeeb et al.
Colloids and surfaces. B, Biointerfaces, 102, 95-101 (2012-09-26)
Individual dispersion of single-walled carbon nanotubes (SWNTs) in biocompatible media is of particular interest for diverse biomedical and nanomedicine applications. Herein we present, for the first time, a neutral pH water-soluble chitosan derivative, chitosan-hydroxyphenyl acetamide (CHPA), prepared by functionalizing the