Merck
751596
Sigma-Aldrich
Diethyl (difluoromethyl)phosphonate
97%
Synonim(y):
1-[Difluoromethyl(ethoxy)phosphoryl]oxyethane, Diethyl P-(difluoromethyl)phosphonate, Diethyl difluoromethanephosphonate
About This Item
Wzór liniowy:
F2CHP(O)(OC2H5)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
188.11
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.388 (lit.)
n20/D 1.388
bp
55 °C/0.5 mmHg (lit.)
gęstość
1.199 g/mL at 25 °C (lit.)
1.206 g/mL at 25 °C
grupa funkcyjna
fluoro
phosphonate
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCOP(=O)(OCC)C(F)F
InChI
1S/C5H11F2O3P/c1-3-9-11(8,5(6)7)10-4-2/h5H,3-4H2,1-2H3
Klucz InChI
VVFGLBKYBBUTRO-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)