Merck
531413
Sigma-Aldrich
2,2-Difluoro-2-(fluorosulfonyl)acetic acid
97%
Synonim(y):
(Fluorosulfonyl)difluoroacetic acid
About This Item
Wzór liniowy:
FSO2CF2CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
178.09
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
przydatność reakcji
reaction type: click chemistry
współczynnik refrakcji
n20/D 1.36 (lit.)
bp
153 °C (lit.)
gęstość
1.723 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
carboxylic acid
fluoro
ciąg SMILES
OC(=O)C(F)(F)S(F)(=O)=O
InChI
1S/C2HF3O4S/c3-2(4,1(6)7)10(5,8)9/h(H,6,7)
Klucz InChI
VYDQUABHDFWIIX-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2,2-Difluoro-2-(fluorosulfonyl)acetic acid reagent is employed as a difluorocarbene source for difluoromethylation of phenolic hydroxyl groups.
Zastosowanie
2,2-Difluoro-2-(fluorosulfonyl)acetic acid may be used in the following processes:
  • Preparation of 1-difluoromethyl-2-oxo-1,2-dihydropyridine analogs by reacting with the corresponding 2-chloropyridines.
  • Prepration of silyl fluorosulfonyldifluoroacetate as new highly efficient difluorocarbene reagent for cyclopropanation of alkenes.
  • Regio- and stereoselective free radical fluoroalkylation of terminal alkenes and alkynes with iododifluoromethanesulfonamides.
Piktogramy
Skull and crossbonesCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Oral - Skin Corr. 1A
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Preparation and use of a new difluorocarbene reagent
Dolbier, W. R., Jr.; et al.
Organic Syntheses, 80, 172-176 (2003)
Free radical fluoroalkylation of terminal alkenes and alkynes with iododifluoromethanesulfonamides
Zhu, J. M.; et al.
Science China: Chemistry, 54, 95-102 (2011)
Trimethylsilyl fluorosulfonyldifluoroacetate (TFDA): a new, highly efficient difluorocarbene reagent
Dolbier, William R.; et al.
Journal of Fluorine Chemistry, 125, 459-469 (2004)
Free radical fluoroalkylation of terminal alkenes and alkynes with iododifluoromethanesulfonamides.
Zhu JM, et al.
Science China: Chemistry, 54(1), 95-102 (2011)
Makoto Ando et al.
Organic letters, 8(17), 3805-3808 (2006-08-11)
[reaction: see text] A novel one-pot synthesis of N-difluoromethyl-2-pyridones is described. N-(Pyridin-2-yl)acetamide derivatives were excellent precursors for the preparation of N-difluoromethyl-2-pyridone derivatives. Difluoromethylation of 2-acetaminopyridine derivatives was achieved with sodium chlorodifluoroacetate as a difluorocarbene source in the presence of a