Kluczowe dokumenty
531421
Trimethylsilyl 2,2-difluoro-2-(fluorosulfonyl)acetate
Synonim(y):
Trimethylsilyl (fluorosulfonyl)difluoroacetate
About This Item
Wzór liniowy:
FSO2CF2CO2Si(CH3)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
250.27
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
przydatność reakcji
reaction type: C-C Bond Formation
Poziom jakości
współczynnik refrakcji
n20/D 1.367 (lit.)
bp
156 °C (lit.)
gęstość
1.27 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
fluoro
ciąg SMILES
C[Si](C)(C)OC(=O)C(F)(F)S(F)(=O)=O
InChI
1S/C5H9F3O4SSi/c1-14(2,3)12-4(9)5(6,7)13(8,10)11/h1-3H3
Klucz InChI
XHVSCKNABCCCAC-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
- Fluoroalkylation agent
Reactant for:
- Preparation of difluorocyclopropenes
- Preparation of difluorocarbene reagents
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
80.1 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
26.7 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?