Merck
792764
Sigma-Aldrich
Difluoromethyl triflate
95%
Synonim(y):
Difluoromethyl trifluoromethanesulfonate, Trifluoromethanesulfonic acid difluoromethyl ester
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C2HF5O3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
200.08
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352108
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
95%
Postać
liquid
gęstość
1.584 g/mL at 25 °C
grupa funkcyjna
fluoro
triflate
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=S(OC(F)F)(C(F)(F)F)=O
InChI
1S/C2HF5O3S/c3-1(4)10-11(8,9)2(5,6)7/h1H
Klucz InChI
DAANAKGWBDWGBQ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Difluoromethyl triflate (HCF2OTf) is an easy to handle, air-stable and non-ozone-depleting liquid reagent for difluoromethylation. It can be prepared by reacting trifluoromethyltrimethylsilane (TMSCF3) and triflic acid in the presence of titanium tetrachloride (TiCl4).
Zastosowanie
Difluoromethyl triflate (TfO-CHF2) can be used as a reagent:
  • In difluoromethylation reaction.
  • To prepare difluoromethoxylated heterocycles by reacting with hydroxylated N-based heterocycles.
  • To synthesize trifluoromethylated arenes by treating with diaryliodonium salts in the presence of copper and tetrabutylammonium difluorotriphenylsilicate (TBAT).
It allows for a simple method toward the preparation of difluoromethyl ethers and thioethers under basic conditions from alcohols and thiols. Difluoromethyl phenols can also be obtained in a single pot from boronic acids and C-H activation of arenes.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
135.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
57.22 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Synthesis of difluoromethyl ethers with difluoromethyltriflate.
Patrick S Fier et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 52(7), 2092-2095 (2013-01-12)
Difluoromethoxylation of N-Heteroaromatics
Snieckus V and Richardson P
Synfacts, 14(03), 0239-0239 (2018)
Difluoromethyl Triflate
Besset T
Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis, Second Edition, 203(03), 1-1 (2001)