Merck
295914
Sigma-Aldrich
Methyl difluoroacetate
96%
About This Item
Wzór liniowy:
F2CHCO2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
110.06
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
96%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.334 (lit.)
tw
85-86 °C (lit.)
gęstość
1.26 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ester
fluoro
ciąg SMILES
COC(=O)C(F)F
InChI
1S/C3H4F2O2/c1-7-3(6)2(4)5/h2H,1H3
Klucz InChI
CSSYKHYGURSRAZ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
The gas-phase reactions of Cl atoms with methyl difluoroacetate have been investigated at 296 ± 2K and atmospheric pressure of synthetic air.
Zastosowanie
Methyl difluoroacetate has been used:
  • to compose the electrolyte for Lithium ion cells, also showed good inhibition of aluminum cathode current collector corrosion
  • as electrolyte solvent for improvement of thermal stability in lithium-ion batteries
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
65.1 °F - closed cup - (own results)
Temperatura zapłonu (°C)
18.4 °C - closed cup - (own results)
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Properties of carbon anodes and thermal stability in LiPF6/methyl difluoroacetate electrolyte.
Ihara M, et al.
Journal of the Electrochemical Society, 150(11), A1476-A1483 (2003)
Methyl difluoroacetate inhibits corrosion of aluminum cathode current collector for lithium ion cells.
Kawamura T, et al.
Electrochemical and Solid-State Letters, 8(9), A459-A463 (2005)
M B Blanco et al.
Environmental science & technology, 44(7), 2354-2359 (2010-03-13)
A 1080 L environmental chamber with in situ FTIR spectroscopy detection was used to study the product distribution and the mechanism of the Cl-initiated photooxidation of a series of fluoroacetates. The gas-phase reactions of Cl atoms with ethyl trifluoroacetate (CF(3)C(O)OCH(2)CH(3))