Merck
742392
Sigma-Aldrich
Diethyl [difluoro(trimethylsilyl)methyl]phosphonate
≥85.0% (H-NMR)
Synonim(y):
(trimetylosililo)difluorometylofosfonian dietylu, [dietoksyfosforylo(difluoro)metylo]-trimetylosilan
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)3SiCF2P(O)(OC2H5)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
260.29
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352108
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥85.0% (H-NMR)
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.414 (lit.)
n20/D 1.416-1.418
bp
75 °C/0.2 mmHg (lit.)
gęstość
1.077 g/mL at 25 °C (lit.)
przydatność
conforms to structure for Proton NMR spectrum
grupa funkcyjna
fluoro
phosphonate
ciąg SMILES
CCOP(=O)(OCC)C(F)(F)[Si](C)(C)C
InChI
1S/C8H19F2O3PSi/c1-6-12-14(11,13-7-2)8(9,10)15(3,4)5/h6-7H2,1-5H3
Klucz InChI
AUYUSSHVQGGCCS-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Widmo fosforowe 31 NMR jest zgodne ze strukturą
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Nucleophilic difluoromethylenation of aldehydes and ketones using diethyl difluoro(trimethylsilyl)methylphosphonate.
Alexandrova, A. V. and Beier, P.
Journal of Fluorine Chemistry, 130, 493-500 (2009)
Michael D Reily et al.
Journal of the American Chemical Society, 128(38), 12360-12361 (2006-09-21)
A new NMR chemical shift standard and pH indicator, difluorotrimethylsilanylphosphonic acid (DFTMP), is described, and the utility of this reagent is demonstrated for in situ determination of pH in complex biofluids. The pH dependence of this reagent allows accurate in
(Diethylphosphinyl)difluoromethyllithium. ? Preparation and synthetic application.
Obayashi, M. et al.
Tetrahedron Letters, 23, 2323-2326 (1982)