Merck
481424
Sigma-Aldrich
Zinc peroxide
50-60%
Synonim(y):
Zinc dioxide
About This Item
Wzór liniowy:
ZnO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
97.39
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352303
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Formularz
powder
Poziom jakości
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: zinc
reagent type: oxidant
stężenie
50-60%
mp
212 °C (dec.) (lit.)
gęstość
1.57 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Zn++].[O-][O-]
InChI
1S/O2.Zn/c1-2;/q-2;+2
Klucz InChI
IPTOGCUGCFHDSS-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Solutions of zinc peroxide can be prepared from zinc hydroxide precursors, the sol can be subsequently used to prepare zinc nanoparticles.
Inne uwagi
Remainder ZnO
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 1 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Nonstoichiometric properties of zinc oxide nanoparticles prepared by decomposition of zinc peroxide.
Uekawa N, et al.
Physical Chemistry Chemical Physics, 5(5), 929-934 (2003)
Synthesis of ZnO Nanoparticles by Decomposition of Zinc Peroxide
Uekawa N, et al.
Chemistry Letters (Jpn), 7, 606-607 (2001)