Key Documents
14439
Zinc oxide
puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, 99-100.5% (calc. for dried substance)
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
puriss.
Poziom jakości
Próba
99-100.5% (calc. for dried substance)
Postać
powder
jakość
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP
zanieczyszczenia
alkalic reac. Impurities, complies
carbonate and in acis insoluble substances, complies
iron and other heavy metals, complies
residue of solvents, complies
≤0.005% KMnO4 red. matter (as O)
strata
≤1% loss on ignition, 500 °C
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤500 mg/kg
ślady kationów
As: ≤3 mg/kg
Cd: ≤10 mg/kg
Fe: ≤10 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
przydatność
complies for carbonate and color of the solution
ciąg SMILES
O=[Zn]
InChI
1S/O.Zn
Klucz InChI
XLOMVQKBTHCTTD-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zinc oxide nanoparticles can serve as potential agents to suppress anti-cancer cells and also find applications in drug delivery. They can also act like metal oxide semiconductor nanomaterials in solar cells.
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2