Merck
GF39019260
Zinc oxide
powder, max. particle size 45 micron, weight 100 g, high purity 99.999%
Synonim(y):
ZN526010
About This Item
Kod UNSPSC:
12352303
NACRES:
NA.23
Próba
99.999%
Postać
powder
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 390-192-60
masa
100 g
maks. wielk. cząst.
45 μm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Piktogramy
Environment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2