GF18024511
Alumina
powder, mean particle size 45 micron, weight 1000 g, purity 99.9%
Synonim(y):
AL606010
About This Item
Kod UNSPSC:
11181511
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
Próba
99.9%
Formularz
powder
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 180-245-11
masa
1000 g
średnia wielkość cząstek
45 μm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)