GF54503557
Alumina
powder, mean particle size 45 micron, weight 200 g, purity 99.9%
Synonim(y):
AL606010
About This Item
Kod UNSPSC:
11181511
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
Próba
99.9%
Formularz
powder
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 545-035-57
masa
200 g
średnia wielkość cząstek
45 μm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)